Documenti
1.05438
Millipore
Agar Sabouraud destrosio
GranuCult® prime, Dextrose 4 %, EP 5.6, USP 29, JP 4.05, granular, for yeasts, for molds, pack of 500 g and 5 kg
Sinonimo/i:
Agar SABOURAUD destrosio 4%, Terreno di coltura per funghi sec. SABOURAUD
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 5.6
JP 4.05
USP 29
Livello qualitativo
Forma fisica
granular
Composizione
Dextrose, 4%
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
Confezionamento
pack of 500 g and 5 kg
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
5.6 (25 °C, 65 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
65 g/L
Densità bulk
680 kg/m3
applicazioni
bioburden testing
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
Sabouraud 4% Dextrose Agar is a complex, granulated, dehydrated culture medium for cultivation and isolation of yeasts and molds. The high concentration of dextrose and the low pH promotes the growth, the formation of spores (Conidia and Sporangia), and the formation of pigments of yeasts and molds. Additionally, it inhibits the growth of bacteria.
Applicazioni
Sabouraud 4% Dextrose Agar is designed for the determination of the total count of yeasts and molds in non-sterile products.
Risultati analitici
Aspetto (trasparenza): limpido
Aspetto (colore): giallastro-marrone
pH (25 °C): 5,4 - 5,8
Composizione tipica (g/L): peptone da caseina 5,0; peptone da carne 5,0; D(+)glucosio 40,0; agar-agar 15,0.
Crescita (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748): da discreta a molto buona
Crescita (Trichophyton rubrum ATCC 28188): da discreta a buona
Crescita (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): da discreta a buona
Crescita (Microsporum gallinae ATCC 12108): da discreta a molto buona
Crescita (Microsporum canis ATCC 36299): da buona a molto buona
Crescita (Geotrichum candidum DSM 1240): da buona a molto buona
Crescita (Penicillium commune ATCC 10428): da buona a molto buona
Incubazione: 7 giorni; 28°C
Test di fertilità in accordo col metodo armonizzato di EP, USP e JP.
Inoculo sul terreno di coltura di riferimento (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 10-100
Inoculo su terreno di riferimento (Aspergillus brasiliensis (precedentemente A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): 10 - 100
Conta delle colonie (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Conta delle colonie (Aspergillus brasiliensis (precedentemente A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Recupero sul terreno di coltura in esame (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Recupero sul terreno di coltura in esame (Aspergillus brasiliensis (già A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
Incubazione: C. albicans e A. brasiliensis fino a 5 giorni a 20-25°C.
Le informazioni di cui sopra sono aggiornate al momento della pubblicazione e possono essere modificate senza preavviso (fatta eccezione per i clienti che hanno sottoscritto con l′azienda un accordo per il controllo delle variazioni). Informazioni e formati possono essere modificati in qualunque momento e in qualsiasi modo se richiesto da questioni interne all′azienda o da regolamenti normativi.
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
Le designazioni Basic, Plus o Prime stanno ad indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo qualità, da un livello base per la tipologia Basic al CQ standard dei prodotti Plus, fino ad un esame estremamente approfondito per la qualità Prime, a beneficio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Danielle Aparecida Duarte Nunes et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 55(6), 650-660 (2020-02-19)
Bioremediation is one of the existing techniques applied for treating oil-contaminated soil, which can be improved by the incorporation of low-cost nutritional materials. This study aimed to assess the addition of two low-cost plant residues, sugarcane bagasse (SCB) and leaf
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.