Documenti
1.05463
Millipore
Agar per conte in piastra GranuCult®
GranuCult® prime, ISO 4833, ISO 17410, FDA-BAM, granular, suitable for food and beverages
Sinonimo/i:
Agar Standard Methods, Agar per conte aerobiche in piastra
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
APHA
FDA-BAM
ISO 17410
ISO 4833
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (30 °C, 22 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
22.5 g/L
Densità bulk
560 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
aerobic bacteria (total)
Descrizione generale
Plate Count Agar (also called Tryptone Glucose Yeast Agar or Casein-Peptone Dextrose Yeast Agar) is a granulated culture medium. Questo terreno non contiene inibitori o indicatori ed è relativamente ricco di nutrienti. The enzymatic digest of casein (tryptone) with a high level of free amino acids is a nitrogen source. Yeast extract primarily supplies the B-complex vitamins. Glucose is an energy source for the growth of bacteria, while agar is the solidifying agent. Our granulated culture media offer several advantages, such as superior consistency, faster dissolving, longer shelf-life, safety, and easy handling.
Applicazioni
Plate Count Agar is suitable for the determination of the total microbial content from milk, dairy products, food and animal feed, water, beverages, and other materials.
Linkage
Sostituisce: 1.05463.5007
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.