Documenti fondamentali
1.05396
Millipore
Brodo MacCONKEY
GranuCult® prime, USP, EP, JP, granular, suitable for food and beverages
Sinonimo/i:
Brodo MacConkey G, Brodo MacConkey bromoscresolo viola, Brodo MacConkey granulato, Terreno MacConkey
Scegli un formato
500 G
191,00 €
191,00 €
Spedizione prevista il02 ottobre 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
191,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
191,00 €
Spedizione prevista il02 ottobre 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Stato
granular
Confezionamento
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry)
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
gray
pH
7.1-7.5 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
35 g/L
Densità bulk
640 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Descrizione generale
Il brodo MacConkey è terreno di coltura selettivo che contiene lattosio. Per degradazione, il lattosio dà origine ad acido e gas, ad indicare la presenza di E. coli. Il gas liberato viene raccolto in provette di Durham. La produzione di acido viene rivelata dal viraggio al giallo dell′indicatore di pH, il viola di bromocresolo. La bile di bue favorisce la crescita di numerose specie di batteri intestinali ed inibisce la crescita di altri microorganismi che non fanno parte della fauna intestinale.
Applicazioni
Il brodo di MacConkey si presta ad essere impiegato nei test per l′identificazione presuntiva di Escherichia coli e di batteri coliformi e per determinare il titolo di E. coli o di coliformi in latte, acqua e altre sostanze. Il terreno è conforme alle specifiche definite dai metodi armonizzati di EUP, USP e JP per l′Esame microbico di prodotti non sterili: test per microrganismi specificati.
Caratteristiche e vantaggi
  • Sicuri e sostenibili, grazie alla riduzione dei rischi associati all′inalazione di polveri sottili e sostanze tossiche, per ambienti di lavoro più sicuri
  • Eccellenti proprietà di bagnabilità, solubilità e scorrimento
  • Di facile impiego, con una separazione dei componenti e un′aggregazione ridotte anche in condizioni calde o umide
  • Elevata riproducibilità da lotto a lotto
  • Vita di scaffale prolungata fino a cinque anni
  • Numero di ceppi sperimentali elevato, ben oltre le prescrizioni normative
  • La tecnologia di granulazione consente l′aggiunta di numerosi supplementi nutrizionali, senza che sia necessario aggiungerli separatamente
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.