Documenti fondamentali
1.05287
Millipore
Agar GranuCult® XLD (xilosio lisina desossicolato)
acc. ISO 6579, ISO 19250, and APHA, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Agar XLD
Scegli un formato
500 G
278,00 €
278,00 €
Spedizione prevista il18 giugno 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
278,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
278,00 €
Spedizione prevista il18 giugno 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
agenzia
APHA
ISO 19250
ISO 6579
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 55 g/L in H2O)
Solubilità
55 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Salmonella spp.
Descrizione generale
Lo XLD (Xylose Lysine Desoxycholate) Agar GranuCult® è progettato per l'isolamento e la differenziazione delle Enterobacteriaceae patogene, in particolare delle specieShigella e Salmonella . La degradazione di xilosio, lattosio e saccarosio fa aumentare l′acidità, questa fa virare l′indicatore rosso fenolo al colore giallo. La produzione di idrogeno solforato da parte dei patogeni è rilevata mediante tiosolfato e sale di ferro (III), i quali reagiscono formando un precipitato di solfuro di ferro che fa annerire il centro delle colonie. I batteri che decarbossilano la lisina a cadaverina possono essere riconosciuti dalla comparsa di una colorazione viola intorno alle colonie causata da un aumento del pH. Queste reazioni possono procedere simultaneamente o in successione, facendo sì che l'indicatore di pH mostri varie sfumature di colore, oppure, in caso di incubazione prolungata, si osserverà un cambiamento di colore da giallo a rosso. Il terreno di coltura è moderatamente selettivo, viene quindi soppressa la crescita di organismi indesiderati mentre i batteri ricercati possono essere raggruppati provvisoriamente leggendo l'effetto netto della degradazione dei carboidrati, della decarbossilazione della lisina e della formazione di idrogeno solforato che porta alla formazione di colonie nere. L′agar è l'agente solidificante.
Applicazioni
Lo XLD (Xylose Lysine Desoxycholate) Agar GranuCult® è progettato per l'isolamento e la differenziazione delleEnterobacteriaceae patogene, in particolare le specie Shigella e Salmonella , da cibo, mangimi per animali, acqua ed altro.
Risultati analitici
Aspetto (trasparenza): da trasparente a lievemente opalescente
Aspetto (colore): rosso
pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Test della promozione della crescita in accordo con l′attuale versione di DIN EN ISO 11133.
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Salmonella typhimurium ATCC 14028 [WDCM 00031]):
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Salmonella enteritidis ATCC 13076 [WDCM 00030]):
Conta delle colonie (Salmonella typhimurium ATCC 14028 [WDCM 00031]):
Conta delle colonie (Salmonella enteritidis ATCC 13076 [WDCM 00030]):
Recupero su terreno di coltura di riferimento (Salmonella typhimurium ATCC 14028 [WDCM 00031]): ≥ 50%
Recupero su terreno di coltura di prova (Salmonella enteritidis ATCC 13076 [WDCM 00030]): ≥ 50%
Crescita (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]): Crescita o parziale inibizione
Crescita (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]): Crescita o parziale inibizione
Crescita (Enterococcus faecalis ATCC 29212 [WDCM 00087]): inibizione totale
Crescita (Enterococcus faecalis ATCC 19433 [WDCM 00009]): inibizione totale
Colonie (Salmonella typhimurium ATCC 14028 [WDCM 00031]): Colonie con centro nero
Colonie (Salmonella enteritidis ATCC 13076 [WDCM 00030]): Colonie con centro nero
Colonie (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]): Colonie gialle
Colonie (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]): Colonie gialle
Incubazione: 24 ± 3 ore a 37 ± 1 °C
Un recupero del 50% equivale a un fattore 0,5 di produttività.
I conteggi indicati delle colonie risultano dalla somma di una determinazione ripetuta tre volte.
Terreni di coltura di riferimento: Agar soia triptico
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium
Articoli
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions. 
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.