1.05008
2-Propanolo
suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
Scegli un formato
46,00 €
Scegli un formato
About This Item
46,00 €
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento