Documenti
32299-M
Sigma-Aldrich
Etere di petrolio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp≥ 90% 40-60 °C (≥ 90%)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
P. eboll.
40-60 °C (≥ 90%)
Indice di iodio
≤0.3
Densità
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Categorie correlate
Descrizione generale
L′etere di petrolio è una frazione bassobollente con intervallo di ebollizione da 40 a 60 °C. Estratti di foglie di Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) sono state preparate in etere di petrolio e valutate per le proprietà antinfiammatorie, analgesiche e antipiretiche.
Applicazioni
L′etere di petrolio può essere impiegato nella purificazione per assorbimento cromatografico di composti organici.
Altre note
Solo in Germania: esentasse
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< -30.00 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up