Documenti fondamentali
1.14434
Supelco
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.010-0.30 mg/L (Cl₂), MQuant®
Sinonimo/i:
Kit per test visivo dei cloruri
Scegli un formato
400 TESTS
246,00 €
246,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 TESTS
246,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
246,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Test dei cloruri, colorimetric, 0.010-0.30 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
Nome Commerciale
MQuant®
Livello qualitativo
Analiti specifici
chlorine
Campo di misura
0.010-0.30 mg/L (Cl2)
Compatibilità
for use with MQUANT®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il test del cloro MQuant® (noto ufficialmente come MColortest®) può essere impiegato per la determinazione del cloro libero.
Il test può essere utilizzato per:
  • acqua potabile e acqua minerale
  • acqua proveniente da acquacoltura
  • acque reflue
  • acque di scarico dei processi galvanoplastici
  • soluzioni disinfettanti
Questo test non è idoneo per l′acqua di mare.
Metodo
In soluzione leggermente acida il cloro libero reagisce con la dietil-p-fenilendiammina (DPD) a formare un colorante rosso-violetto. La concentrazione di cloro può essere misurata in modo semiquantitativo per raffronto visivo del colore della soluzione in esame con i campi colorati della carta colorimetrica.
La brillantezza unica della stampa e la precisione della gradazione dei colori consentono un′analisi accurata, anche per concentrazioni al limite inferiore della scala delle concentrazioni. Data la lunghezza delle provette, il test assicura misure di elevata sensibilità analitica. Grazie alla confezione di ricarica 1.14977, che contiene tutti i reagenti, il kit originale può essere utilizzato a lungo, riducendo così gli oneri economici e l′impatto ambientale di questo sistema. 
Metodo (cloro libero): colorimetrico, DPD, con carta colorimetrica e blocco comparatore con provette lunghe 0,010 - 0,025 - 0,045 - 0,06 - 0,08 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 mg/l Cl₂ MQuant®
Applicazioni
  • 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina come indicatore multicolore del cloro nell'acqua in linea con i valori guida per la tutela della salute. Questo studio dà prova dell'utilizzo della 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina come indicatore della presenza di cloro nell'acqua, fornendo un metodo semplice ed economicamente conveniente per garantire la sicurezza dell′acqua nel rispetto delle linee guida sanitarie (Palladino et al., 2020).
  • Analisi del cloro libero in soluzione acquosa a concentrazione molto bassa con test a flusso laterale. La ricerca esamina l'efficacia dei test a flusso laterale per la quantificazione del cloro libero nell'acqua, evidenziando il loro potenziale per un'analisi rapida e accurata sul campo del cloro (Schwenke et al., 2019).
  • Test del cloro residuo migliorato; il metodo dell'orto-toluidina: arsenito per testare l'acqua per i residui veri, falsi e di cloramina. Il lavoro descrive un progresso metodologico nella misurazione di diverse forme di cloro residuo nell'acqua, migliorando l'accuratezza delle valutazioni della qualità dell'acqua (Gilcreas FW, 1948).
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Test del cloro photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00598
Test del cloro
Ammonium Test for use with MQUANT®
Supelco
1.14428
Ammonium Test
Total Hardness Test colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
Supelco
1.10025
Total Hardness Test
Test dei nitrati colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
Supelco
1.10020
Test dei nitrati
Protocolli
Standard AQA per cloro libero - Preparazione di una soluzione standard di cloro libero
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Preparazione di una soluzione standard di cloro libero conforme a DIN EN ISO 7393
Contenuto correlato
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine