Documenti fondamentali
F-919
Supelco
Fluoxetine-D6
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Fluoxetine-D6 oxalate solution
Scegli un formato
1 ML
44,70 €
44,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
44,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17D6H12F3NO · C2H2O4
Peso molecolare:
405.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
44,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1=C(C(OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)([2H])CCNC)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H].O=C(O)C(O)=O
InChI
1S/C17H18F3NO.C2H2O4/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;3-1(4)2(5)6/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/i2D,3D,4D,5D,6D,16D;
CKOSCBUBUNGPOY-PGLVNZTOSA-N
Descrizione generale
A Certified Spiking Solution® suitable as an internal standard for quantitation of Fluoxetine levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for pharmaceutical research, clinical toxicology, or forensic testing applications. Fluoxetine is a pharmaceutical antidepressant which functions as a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Fluoxetine is sold under the trade name Prozac for treatment of psychological conditions including major depression and obsessive-compulsive disorder.
Applicazioni
A Certified Spiking Solution® suitable as an internal standard for quantitation of Fluoxetine levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for pharmaceutical research, clinical toxicology, or forensic testing applications. Fluoxetine is a pharmaceutical antidepressant which functions as a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Fluoxetine is sold under the trade name Prozac® for treatment of psychological conditions including major depression and obsessive-compulsive disorder.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)