Documenti fondamentali
N-922
Supelco
Norfluoxetine-D6 oxalate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Labeled Norfluoxetine Oxalate
Scegli un formato
1 ML
44,70 €
44,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
44,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16D6H10F3NO · C2H2O4
Peso molecolare:
391.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
44,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCC(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])([2H])OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.OC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)/i1D,2D,3D,4D,5D,15D;
FDWJCEPFCGIDPF-OYCZTGALSA-N
Descrizione generale
Norfluoxetine is a primary blood metabolite of the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) fluoxetine, an antidepressant, sold under the trade name Prozac®. This internal standard is suitable for quantitation of fluoxetine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)