Documenti fondamentali
880128C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Amine
Avanti Research - A Croda Brand 880128C
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Scegli un formato
10 MG
167,00 €
25 MG
239,00 €
100 MG
587,00 €
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
167,00 €
25 MG
239,00 €
100 MG
587,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (880128C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880128C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (880128C-500mg)
pkg of 1 × 4 mL (880128C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 880128C
Concentrazione
10 mg/mL (880128C-10mg)
10 mg/mL (880128C-25mg)
25 mg/mL (880128C-100mg)
25 mg/mL (880128C-500mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Descrizione generale
DSPE-PEG(2000) amine is a functionalized polyethylene glycol (PEG) conjugated lipid.
Applicazioni
DSPE-PEG(2000) Amine has been used:
  • to prepare amine-functionalized vesicles[1]
  • to prepare small unilamellar vesicles[2]
  • to prepare liposomes[3]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (880128C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880128C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880128C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880128C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Olga B Garbuzenko et al.
Theranostics, 9(26), 8362-8376 (2019-11-23)
Non-Small Cell Lung Carcinoma (NSCLC), is the most common type of lung cancer (more than 80% of all cases). Small molecule Tyrosine Kinase (TK) Inhibitors acting on the Epidermal Growth Factor Receptors (EGFRs) are standard therapies for patients with NSCLC
Landscape phage fusion protein-mediated targeting of nanomedicines enhances their prostate tumor cell association and cytotoxic efficiency
Jayanna PK, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 6(4), 538-546 (2010)
Stabilization and immobilization of aquaporin reconstituted lipid vesicles for water purification
Sun G, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 102, 466-471 (2013)
Venugopal Vangala et al.
Molecular pharmaceutics, 17(6), 1859-1874 (2020-04-29)
Glioblastoma multiforme (GBM) is one of the most aggressive tumors with a median survival of only 15 months. Effective therapeutics need to overcome the formidable challenge of crossing the blood-brain barrier (BBB). Receptors and transporters overexpressed on BCECs are being
Anujan Ramesh et al.
Biomaterials, 227, 119559-119559 (2019-11-02)
Among the numerous immune interactions, or lack-thereof, that occur during cancer progression, tumor-associated macrophages (TAMs) - cancer cell interactions have been shown to play an important role in modulating the tumor-microenvironment to an immune suppressive mode, promoting accelerated tumor growth