Documenti fondamentali
880234C
Avanti
DOPE-PEG(2000) Amine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
DOPE-PEG(2000) Amine ammonium salt, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] ammonium salt
Scegli un formato
10 MG
192,00 €
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
192,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C132H262N3O54P
Numero CAS:
Peso molecolare:
2786.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (880234C-10MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL in chloroform
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
polymerizable lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
DOPE-PEG(2000) Amine is a synthetic phospholipid-polyethylene glycol (PEG) conjugate. consisting of dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE), linked to a PEG molecule with a molecular weight of approximately 2000 Daltons, terminated with an amine group. It is commonly used for in both targeted drug delivery and liposomal drug delivery systems research.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2