Documenti fondamentali
880138P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Carboxy NHS
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
DSPE-PEG(2000) Carboxy NHS, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000, NHS ester] (sodium salt)
Scegli un formato
25 MG
374,00 €
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
374,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C135H260N2NaO57P
Numero CAS:
Peso molecolare:
2877.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
polymerizable lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
  • Enhanced detection of myeloma cells: DSPE-PEG(2000) Carboxy was used to create fluorescence labeled XT5 modified nano-capsules, enhancing the sensitivity of detecting myeloma cells. This application demonstrates its potential in biomedical diagnostics and targeted therapy (Norouz Dizaji et al., 2022).
  • Improving drug encapsulation efficiency: The use of DSPE-PEG(2000) Carboxy in pre-formed liposomes for drug delivery showcases a method that significantly improves carboplatin encapsulation, highlighting its role in optimizing chemotherapeutic drug formulations (Wehbe et al., 2017).
  • Targeted drug delivery for cardiovascular diseases: DSPE-PEG(2000) Carboxy was integral in the development of PEGylated-nanoliposomal formulations of clusterin, aimed at treating amyloidogenic light chain-induced endothelial dysfunction, underscoring its utility in targeted cardiovascular therapies (Guzman-Villanueva et al., 2018).
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880138P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)