860584P
Avanti
16:0 SM (d18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
Saggio
>99% (TOF, LC/MS)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860584P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860584P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860584P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)