710334P
Avanti
18:0 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1′,3′-bis[1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol, sodium salt
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (710334P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C81H158O17P2.2Na/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-78(83)91-71-76(97-80(85)67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)73-95-99(87,88)93-69-75(82)70-94-100(89,90)96-74-77(98-81(86)68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)72-
MZVKSYZWSXVEFZ-PNVJLZMSSA-L
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)