Vai a
SIC002
MISSION® siRNA Universal Negative Control #2
Sinonimo/i:
MISSION® siRNA Universal Negative Control
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 nmol
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
114,00 €
10 nmol
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
203,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer two sizes for your convenience. This negative control has been tested in vitro in Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SIC001SIC005SIC003
description
-
description
-
description
-
description
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hello, what is the nucleotide sequence for this product please?
    1 risposta
    1. The nucleotide sequence for this product is proprietary and cannot be disclosed.