Documenti fondamentali
610017
Avanti
Syringe (1000 μL)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Extruder Syringe, Gas-tight Syringe, 1000μL
Scegli un formato
1 EA
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
136,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
NACRES:
NA.28
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder, products 610000 and 610023. Contains plunger, needle, syringe screw cap, and PTFE seals.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Applicazioni
Syringe (1000 μL) has been used:
  • to prepare unilamellar-vesicles
  • to transfer cell membrane solution for the preparation of cell membrane vesicles
  • to transfer lipid stocks in organic solvents for liposome preparation
Confezionamento
Syringe Box (8-3/8" X 1-5/8" X 1-1/4") (610017-1Ea)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
PC Membranes 0.1um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610005
PC Membranes 0.1um
PTFE Seal Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610035
PTFE Seal
O-rings for Extruder Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610018
O-rings for Extruder
PC Membranes 0.2um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610006
PC Membranes 0.2um
Extruder Casing-SS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610026
Extruder Casing-SS
Extruder Washer-PTFE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610019
Extruder Washer-PTFE
PC Membranes 0.4um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610007
PC Membranes 0.4um
PC Membranes 0.05um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610003
PC Membranes 0.05um