Documenti fondamentali
610018
Avanti
O-rings for Extruder
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
O-rings for Extruder, O-rings for Mini-Extruder (2)
Scegli un formato
1 EA
13,20 €
13,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
13,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NB.17
13,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Azioni biochim/fisiol
O-rings for extruder serves to support the internal membrane[1] and prevents leakage from the filter.[2]
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Syringe (250 μL) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610015
Syringe (250 μL)
Extruder Casing-SS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610026
Extruder Casing-SS
Syringe Screw Cap Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610033
Syringe Screw Cap
PC Membranes 0.4um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610007
PC Membranes 0.4um
PC Membranes 0.2um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610006
PC Membranes 0.2um
Forceps 316SS Avanti Research™ - A Croda Brand 610001
Avanti
610001
Forceps 316SS
PC Membranes 0.1um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610005
PC Membranes 0.1um
PTFE Vial (5mL) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
600600
PTFE Vial (5mL)
Small-volume extrusion apparatus for preparation of large, unilamellar vesicles
MacDonald RC, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1061(2), 297-303 (1991)
Liposome Preparation for the Analysis of Lipid-Receptor Interaction and Efferocytosis
Voss OH, et al.
Current Protocols in Immunology, 120(1), 14-44 (2018)