Documenti fondamentali
610023
Avanti
Extruder Set Without Holder/Heating Block
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Extruder Set Without Holder/Heating Block
Scegli un formato
1 EA
770,00 €
770,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
770,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.51
770,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Extruder Set without Block
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
API 972: Extruder Kit Box (9-3/16" x 7-3/16" x 2-7/8")
The Avanti Mini-Extruder allows researchers and scientists to prepare large, unilamellar vesicles by extrusion (LUVET) in an efficient, rapid manner. See brochure under Downloads for additional information.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Applicazioni
Extruder Set without holder/heating block has been used to prepare liposome in the absence of cholesterol.[1] It has also been used to prepare large unilamellar vesicles (liposomes) containing carboxyfluorescein.[2]
Confezionamento
Mini-Extruder (set): includes instructions, mini-extruder, two 1000μL syringes, 100 pore size (0.1μm) polycarbonate membranes, and 100 filter supports
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 610020Mini-Extruder (only), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610017Syringe (1000 μL), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610014Filter Support, Avanti Research - A Croda BrandSDS
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
In vitro Lipid Transfer Assay
Zhang Y and Wang X
Current Biology (2012)
Liposome disruption assay to examine lytic properties of biomolecules
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
Protocolli
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.