610015
Avanti
Syringe (250 μL)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Extruder Syringe, Gas-tight Syringe, 250μL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)