Documenti fondamentali
610006
Avanti
PC Membranes 0.2um
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.2μm 19mm (100/pk)
Scegli un formato
1 EA
176,00 €
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
176,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
PC Membranes are filter membranes with smooth and flat surfaces, with track-etched uniform cylindrical pores.[1]
Polycarbonate Membrane for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Applicazioni
PC Membranes 0.2um has been used to extrude large unilamellar vesicles.[2]
Azioni biochim/fisiol
PC Membrane exhibits fine mechanical properties, chemical stability, and non-auto fluorescent properties.[3] It is extensively used for the identification of various bacteria by immunofluorescent direct count method.[3]
Componenti
Whatman® Nuclepore Polyester Drain Discs 10417004
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Synthesis, lipid membrane incorporation, and ion permeability testing of carbon nanotube porins
Tunuguntla RH, et al.
Nature Protocols, 11(10), 2029-2029 (2016)
Highly sensitive detection of Salmonella typhi using surface aminated polycarbonate membrane enhanced-ELISA
Jain S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 31(1), 37-43 (2012)
Response of MG63 osteoblast-like cells onto polycarbonate membrane surfaces with different micropore sizes
Lee SJ, et al.
Biomaterials, 25(19), 4699-4707 (2004)