330709W
Avanti
SPLASH™ II LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
SPLASH™ II LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (330709W-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Componenti
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- 15:0-18:1 (d7) PC 210
- 15:0-18:1 (d7) PE7 7
- 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt) 10
- 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt) 10
- 18:1-(d7) Lyso PC 45
- 18:1-(d7) Lyso PE 1
- 18:1 (d7) cholesterol ester 530
- C18(plasm)-18:1(d9) PC 10
- 15:0-18:1-(d7) DAG 20
- 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG 70
- d18:1-18:1-(d9) SM 40
- C18(plasm)-18:1(d9) PE 0.1
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 160μg/mL
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 5μg/mLSDS
- 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research™ - A Croda Brand 8μg/mLSDS
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 8μg/mLSDS
- 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C 0.5μg/mLSDS
- 700185M18:1 Chol (D7) ester, 25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution 350μg/mLSDS
- 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution 8μg/mLSDS
- 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791647C 12μg/mLSDS
- 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C 55μg/mLSDS
- 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research™ - A Croda Brand 30μg/mLSDS
- 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution 0.07μg/mLSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)