Documenti
852474C
Avanti
C18(plasm)-18:1(d9) PE
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Sinonimo/i:
1-(1Z-OCTADECENYL)-2-OLEOYL(D9)-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H71D9NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
739.11
Codice UNSPSC:
41141825
NACRES:
NA.28
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (852474C-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL (852474C-1MG)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (C18(plasm)-18:1(d9) PE) is a deuterated derivative of C18(plasm)-18:1 PE.
Confezionamento
5ML Clear Glass Sealed Ampule (852474C-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3