Documenti fondamentali
330735W
Avanti
SphingoSPLASH II LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Scegli un formato
1 EA
334,00 €
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
334,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1x1 ea (330735W-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Component Data Table Below
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 860732P3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt), Avanti Research - A Croda Brand 3.43 µ/mLSDS
  • 860658Psphinganine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860658P, powder 3.0855 µ/mLSDS
  • 860657Psphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860657P, powder 3.0654 ug/mlSDS
  • 860734P4E,14Z-Sphingadiene-d7, Avanti Research - A Croda Brand 3.0453 ug/mlSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)