Documenti fondamentali
791643C
Avanti
18:1-d7 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Scegli un formato
1 MG
269,00 €
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
269,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H45D7NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141825
NACRES:
NA.25
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (791643C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL (791643C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
18:1-d7 Lyso PC 1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine is a deuterated phospholipid. The lipid lysophosphatidylcholine is esterified with oleic acid. Oleic acid harbors the deuterium ions. Lysophosphatidylcholine (LPC) is derived from phosphatidylcholine by the action of enzyme phospholipase A2.[1]
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Applicazioni
18:1-d7 Lyso PC has been used:
  • as an internal standard in high performance liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESIMS/MS) for the lipidomics analysis of bone marrow-derived macrophages[2]
  • as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples[3]
  • as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[4]
Azioni biochim/fisiol
Lysophosphatidylcholine (LPC). Elevated levels of LPC is associated with diabetes and cardiovascular diseases.[1] LPC stimulates cytokines and is implicated in allergic disease. It also elicits lysis on membranes.[5]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791643C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
13:0 Lyso PC 1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
855476P
13:0 Lyso PC
18:0-d35 Lyso PC Avanti Research™ - A Croda Brand 860398P, powder
Avanti
860398P
18:0-d35 Lyso PC
17:1 Lyso PI 1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Avanti
850103P
17:1 Lyso PI
15:0-18:1-d7 DG Avanti Research™ - A Croda Brand 791647C
Avanti
791647C
15:0-18:1-d7 DG
18:1 Lyso PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
845875P
18:1 Lyso PC
18:1 Lyso PC 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Avanti
845875C
18:1 Lyso PC
19:0 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850367P
19:0 PC
16:0 Lyso PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
855675P
16:0 Lyso PC
Preeti Bansal et al.
Scientific reports, 6, 27430-27430 (2016-06-11)
Phospholipase A2 (sPLA2), pivotal for allergic and inflammatory response, hydrolyses phosphatidylcholine (PC) to lysophosphatidylcholine (LPC). In present study, the role of LPC in allergic airway disease manifestation was studied using mouse model. Balb/c mice were immunized using cockroach extract (CE)
Shi-Hui Law et al.
International journal of molecular sciences, 20(5) (2019-03-09)
Lysophosphatidylcholine (LPC) is increasingly recognized as a key marker/factor positively associated with cardiovascular and neurodegenerative diseases. However, findings from recent clinical lipidomic studies of LPC have been controversial. A key issue is the complexity of the enzymatic cascade involved in
Shayne A Snider et al.
The Journal of biological chemistry, 293(29), 11600-11611 (2018-06-09)
Choline is an essential nutrient that is required for synthesis of the main eukaryote phospholipid, phosphatidylcholine. Macrophages are innate immune cells that survey and respond to danger and damage signals. Although it is well-known that energy metabolism can dictate macrophage
Michael S Gardner et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1118-1119, 137-147 (2019-04-30)
Progress toward better diagnosis and treatment of lipid metabolism-related diseases requires high throughput approaches for multiplexed quantitative analysis of structurally diverse lipids, including phospholipids (PLs). This work demonstrates a simplified "one-pot" phospholipid extraction protocol, as an alternative to conventional liquid-liquid
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in