Documenti fondamentali
700185M
Avanti
18:1 Chol (D7) ester
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Sinonimo/i:
111015
Scegli un formato
1 MG
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
193,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H71D7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
658.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
methylene chloride solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (700185M-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 700185M
Concentrazione
1 mg/mL (700185M-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
18:1 Chol (D7) ester is a deuterated derivative of cholesteryl oleate (18:1 Cholester). 18:1 Chol (D7) ester is a component of SplashLipidoMix standard from Avanti and is used as an internal standard in ultrahigh performance liquid chromatography (UHPLC)-mass spectrometry (MS) analysis for profiling cerebrospinal fluid lipids.[1]
Azioni biochim/fisiol
Cholesteryl oleate (18:1 Cholester) association with low-density lipoproteins (LDL) promotes atherosclerosis. The diet comprising monounsaturated fatty acids promotes cholesteryl ester secretion and association with lipoproteins.[2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700185M-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ane Iriondo et al.
Talanta, 195, 619-627 (2019-01-11)
The cerebrospinal fluid (CSF) lipidome is attracting increasing attention due to the importance of lipids in brain molecular signaling and their involvement in several neurological diseases. Different solvent systems have been used for the extraction of multiple lipid classes from
Chiara Degirolamo et al.
Journal of lipid research, 50 Suppl, S434-S439 (2008-11-26)
This review focuses on the relationships among dietary fat type, plasma and liver lipid, and lipoprotein metabolism and atherosclerosis. Dietary polyunsaturated fatty acids are beneficial for the prevention of coronary artery atherosclerosis. By contrast, dietary monounsaturated fatty acids appear to