Documenti fondamentali
791637C
Avanti
15:0-18:1-d7-PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphocholine
Scegli un formato
1 MG
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
193,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H73 D7 NO8 P
Numero CAS:
Peso molecolare:
753.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141825
NACRES:
NA.25
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (791637C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL (791637C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
15:0-18:1-d7-PC (1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphocholine) is a deuterated phospholipid. The lipid comprises phosphatidylcholine attached to pentadecanoic acid and oleic acid. Oleic acid harbors the deuterium ions. Phospholipids, in general are amphiphilic and have phosphocholine moiety attached to sn-3 position of glycerol.[1] Phosphatidylcholine is a glycerophospholipid and is a cell membrane component.[2]
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Applicazioni
15:0-18:1-d7-PC (1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphocholine) has been used:
  • as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples [3]
  • as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[4]
  • as an internal standard in analysis of lipids from cystic fibrosis derived cell lines[5]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylcholine (PC) levels are crucial for mediating various cellular processes including membrane movement and cell differentiation.[2] A disturbance in PC levels is implicated in various metabolic disorders.[6]
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (791637C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
V Craige Trenerry et al.
Food chemistry, 141(2), 1451-1460 (2013-06-26)
Milk polar lipids are an important class of biologically active species for human health and for improving the physical functionality of food ingredients. Milk polar lipids from 144 multiparous Holstein-Friesian dairy cows fed different diets were analysed using ultra-high-performance liquid
Alessandra Mingione et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 54(1), 110-125 (2020-01-31)
Cystic Fibrosis (CF) is an inherited disease associated with a variety of mutations affecting the CFTR gene. A deletion of phenylalanine 508 (F508) affects more than 70% of patients and results in unfolded proteins accumulation, originating a proteinopathy responsible for
Michael S Gardner et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1118-1119, 137-147 (2019-04-30)
Progress toward better diagnosis and treatment of lipid metabolism-related diseases requires high throughput approaches for multiplexed quantitative analysis of structurally diverse lipids, including phospholipids (PLs). This work demonstrates a simplified "one-pot" phospholipid extraction protocol, as an alternative to conventional liquid-liquid
Bjoern Titz et al.
Computational and structural biotechnology journal, 18, 1056-1073 (2020-05-19)
Cigarette smoke (CS) causes adverse health effects and, for smoker who do not quit, modified risk tobacco products (MRTPs) can be an alternative to reduce the risk of developing smoking-related diseases. Standard toxicological endpoints can lack sensitivity, with systems toxicology
Chuchu Wang et al.
Nature communications, 11(1), 1531-1531 (2020-03-27)
Vesicle associated membrane protein 2 (VAMP2/synaptobrevin2), a core SNARE protein residing on synaptic vesicles (SVs), forms helix bundles with syntaxin-1 and SNAP25 for the SNARE assembly. Prior to the SNARE assembly, the structure of VAMP2 is unclear. Here, by using