Documenti fondamentali
Z553875
Sigma-Aldrich
Aldrich® safety bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 15 mL , fill mark
Sinonimo/i:
bubblers, safety bubblers, scientific bubblers
Scegli un formato
1 EA
226,80 €
226,80 €
Prezzo di listino324,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
226,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
226,80 €
Prezzo di listino324,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Capacità
15 mL , fill mark
Descrizione generale
Built-in flash arrester bulb prevents backflow. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3