Documenti fondamentali
Z530336
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
bubblers, scientific bubblers
Scegli un formato
1 EA
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
151,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Capacità
5-7 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)