Documenti fondamentali
Z223220
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
Scegli un formato
1 EA
206,00 €
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
206,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)