Documenti fondamentali
Z551872
Sigma-Aldrich
Aldrich® check-valve bubbler with SafetyBarb® hose connectors
T-inlet tube, side outlet
Sinonimo/i:
bubblers, scientific bubblers
Scegli un formato
1 EA
310,80 €
310,80 €
Prezzo di listino444,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
310,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
310,80 €
Prezzo di listino444,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Capacità
15 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Check-valve ball prevents oil from being drawn into the system. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2