Documenti fondamentali
Z273546
Krytox® LVP grease
weight 2 oz (tube)
Sinonimo/i:
Krytox Lubricant
Scegli un formato
1 EA
155,00 €
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
155,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Du Pont
Peso
2 oz (tube)
Descrizione generale
Krytox® low vapor pressure (LVP) grease is a non-reactive heat-stable lubricant.
Similiar to Krytox 240 AC, except used as high-vacuum grease. 2 oz. tube. R: 36/37/38 S: 26-36
Applicazioni
Krytox® LVP grease has been used to seal the holes in septa during Strecker synthesis. It has also been used to lubricate the O-rings of stainless-steel syringe plunger for basic continuous flow equipment: assembly of a reactor coil.
Caratteristiche e vantaggi
  • Performs at low pressures (vapor pressures as low as -1.0 x 10-13 torr at 20 °C (68 °F))
  • Suitable for extremely high or low temperatures (temperatures ranging from -15 to 300 °C (5 to 572 °F))
  • Compatible even in the presence of hostile chemicals or gases
  • Outperforms hydrocarbon, silicone, and chlorofluorocarbon greases
Linkage
For more information, see the Krytox LVP data sheet
Note legali
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6