634646
Magnesium oxide
(single crystal substrate), ≥99.9% trace metals basis, <100>, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Scegli un formato
51,00 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
51,00 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Descrizione
single side polished
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
(single crystal substrate)
Costante dielettrica
9.8
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: magnesium
Lungh. × largh. × spess.
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Trasmittanza
200-400 nm, 90%
500-1000 nm, 98%
Punto di fusione
2852 °C (lit.)
Caratteristiche del semiconduttore
<100>
Stringa SMILE
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Proprietà fisiche
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.