Documenti fondamentali
Z123072
Krytox® 240AC lubricant
pkg of 2 oz
Sinonimo/i:
Krytox Lubricant
Scegli un formato
1 EA
287,00 €
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
287,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 2 oz
Produttore/marchio commerciale
Du Pont
Descrizione generale
Krytox®240AC lubricant is a fluorinated grease[1] and is a multi-purpose lubricant.
Applicazioni
Krytox® 240AC lubricant is suitable for use in lubricating ground glassjoints[1] and process valves.[2]
Note legali
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Applications of FTIR in the identification of foreign materials for biopharmaceutical clinical manufacturing
Li G, et al.
Vibrational Spectroscopy, 50(1), 152-159 (2009)
Lipophilic chloro-oxo-bis (hydroxamato) vanadium (V) complexes: synthesis methods and structure
Dzyuba V I, et al.
Polyhedron, 180, 114421-114421 (2020)