Documenti fondamentali
Z273600
Apiezon® grease
T
Sinonimo/i:
Apiezon Grease, High-Performance Grease
Scegli un formato
1 EA
308,00 €
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
308,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Tensione di vapore
5 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
usage: high temp
Produttore/marchio commerciale
Apiezon
Parametri
+10-+120 °C temperature
Peso
25 g
Descrizione generale
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Note legali
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
419.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
215 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Silicone grease
Supelco
1.07746
Silicone grease