Documenti fondamentali
BR61610
BRAND® stopcock grease
Sinonimo/i:
Accessories, Stopcock grease, Stopcocks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
grease
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 61610
Descrizione generale
High vacuum quality, silicone-free for lubricating burette stopcocks.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)