According to the manufacturer, the accuracy of Easy-Read® thermometer (temp range -10 TO 260C) is ±1°C, ±1.5°C above 100°C, ±2.5°C above 200°C, and ±3°C above 230°C.
Z423513
Easy-Read® thermometer
temperature -10-260 °C, immersion level, 76 mm
Sinonimo/i:
immersion thermometer
Scegli un formato
50,70 €
Scegli un formato
About This Item
50,70 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
immersion level 76 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B60302-0000
Campo di misura della temperatura
-10-260 °C
Lunghezza
355 mm
D.E.
6-7 mm
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the accuracy please ?
1 risposta-
Utile?
-
-
Does this product come with a calibration certificate?
1 risposta-
According to the manufacture, most thermometers have a traceability certificate, but only calibrated thermometers have calibration reports. This product is not a calibrated thermometer and will not get a calibration certificate.