Documenti fondamentali
Z568600
Krytox® GPL 205 grease
weight 2 oz (tube)
Sinonimo/i:
GPL 205 Grease, High-Performance Grease
Scegli un formato
1 EA
83,60 €
83,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
83,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
83,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Du Pont
Peso
2 oz (tube)
Note legali
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
85410
Silicone grease
Apiezon® grease H
Z273562
Apiezon® grease
BRAND® stopcock grease
BR61610
BRAND® stopcock grease
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
18405
Vacuum grease