Documenti fondamentali
Z247499
Coors porcelain mortar
capacity 420 mL, O.D. × H 120 mm × 88 mm
Scegli un formato
1 EA
86,30 €
86,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
86,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
86,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
porcelain
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66322
D.E. × alt.
120 mm × 88 mm
Capacità
420 mL
Descrizione generale
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.