Documenti fondamentali
Z168955
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 100 mm
Sinonimo/i:
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
Scegli un formato
1 SET
945,00 €
945,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
945,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
945,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
agate
Confezionamento
pack of 1 ea
Profondità
24 mm
Diam. int.
90 mm
D.E.
100 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 25 mm
Z136077
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Deep form, O.D. 65 mm
Z409057
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Deep form, O.D. 50 mm
Z409049
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 40 mm
Z168947
Agate mortar and pestle
Coors™ alumina pestle for Z282022
Z282073
Coors alumina pestle
Coors™ alumina mortar capacity 30 mL, O.D. × H 75 mm × 37 mm
Z282022
Coors alumina mortar