Documenti fondamentali
Z247464
Coors porcelain mortar
capacity 50 mL, O.D. × H 70 mm × 47 mm
Scegli un formato
1 EA
33,40 €
33,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
33,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
33,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
porcelain
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66310
D.E. × alt.
70 mm × 47 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)