Documenti fondamentali
Z247480
Coors porcelain mortar
capacity 300 mL, O.D. × H 105 mm × 75 mm
Scegli un formato
1 EA
69,60 €
69,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
69,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
69,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
porcelain
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66319
D.E. × alt.
105 mm × 75 mm
Capacità
300 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)