Documenti fondamentali
Z409103
Sigma-Aldrich
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 125 mm
Sinonimo/i:
Mortar and Pestle Set
Scegli un formato
1 EA
1.370,00 €
1.370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
1.370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
agate
Profondità
42 mm
Diam. int.
102 mm
D.E.
125 mm
Descrizione generale
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 95 mm
Z112526
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 35 mm
Z112496
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 40 mm
Z168947
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 25 mm
Z136077
Agate mortar and pestle
Coors™ porcelain mortar capacity 420 mL, O.D. × H 120 mm × 88 mm
Z247499
Coors porcelain mortar