Documenti fondamentali
Z247502
Coors porcelain pestle
for Z247464
Scegli un formato
1 EA
36,50 €
36,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
36,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
36,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
porcelain
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66311
Lungh. pestello
114 mm
Descrizione generale
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Applicazioni
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. is the inner surface smooth or rough ?
    1 risposta
    1. This item is a product of CoorsTek and includes the pestle only. This pestle is glazed or smooth up to the grinding surface.