Documenti fondamentali
Z168963
Supelco
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 150 mm
Sinonimo/i:
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
Scegli un formato
1 SET
3.325,00 €
3.325,00 €
Prezzo di listino3.500,00 €Risparmia il 5%
Spedizione prevista il24 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
3.325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
3.325,00 €
Prezzo di listino3.500,00 €Risparmia il 5%
Spedizione prevista il24 giugno 2025Dettagli
Materiali
agate
Confezionamento
pack of 1 ea
Profondità
45 mm
Diam. int.
136 mm
D.E.
150 mm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 50 mm
Z136212
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 40 mm
Z168947
Agate mortar and pestle
Coors™ porcelain mortar capacity 1200 mL, top O.D. × H 180 mm × 110 mm
Z529508
Coors porcelain mortar
Agate mortar and pestle Deep form, O.D. 75 mm
Z409065
Agate mortar and pestle
Coors™ porcelain mortar capacity 420 mL, O.D. × H 120 mm × 88 mm
Z247499
Coors porcelain mortar
Coors™ porcelain mortar capacity 4000 mL, top O.D. × H 283 mm × 150 mm
Z529516
Coors porcelain mortar
Agate mortar and pestle Deep form, O.D. 50 mm
Z409049
Agate mortar and pestle