Documenti fondamentali
Z186740
Gas bag
capacity, 1 gal
Sinonimo/i:
gas collection bag, gas collection vessel, gas sampling equipment
Scegli un formato
1 EA
92,60 €
92,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
92,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
92,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
capacity 1 gal
Confezionamento
pack of 1 ea
Descrizione generale
Gas bag made of heavy natural rubber suitable for collecting and storing large samples of gases. Commonly used with PVC stopcocks with a 13 mm OD such as Z186767.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)