Documenti fondamentali
Z279153
Sigma-Aldrich
FEP gas sampling bag
septum, capacity, 1.2 L
Sinonimo/i:
Saint Gobain D1075006
Scegli un formato
1 EA
94,80 €
94,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
94,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
94,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
capacity 1.2 L
Confezionamento
pack of 1 ea
Lungh. × largh.
6 in. × 10 in.
Raccordi
septum
Descrizione generale
  • Chemically resistant
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 5 mil thick bags made from FEP fluoropolymer film offer an inert environment for corrosive gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)