The bags are not permeable and are suitable for storing gases for 2-3 days. However, caution must be observed so as not to over-fill the bags. All gas sampling bags (Tedlar and Supel-Inert) should only be filled to 80% of the volume to prevent overpressure. Filling the bag with pressures greater than 1 psi (~0.07 bar) could cause the bag to burst or leak the sample.
30226-U
Lamina multistrato Supel™-Inert
maximum volume 1 L, Screw Cap Valve (SCV), pkg of 10 bags
Sinonimo/i:
Supel™-Inert Foil 1L SCV Gas Sampling Bag with Thermogreen® LB-2 Septa
Prodotti consigliati
agenzia
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
Descrizione
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
septum replaceable; Thermogreen® LB-2 septa
Nome Commerciale
Supel™
Confezionamento
pkg of 10 bags
tecniche
whole air sampling: suitable
Volume massimo
1 L
Misura × largh. × lungh.
× 7 in. × 9 in.
Compatibilità
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorie correlate
Descrizione generale
Principali caratteristiche e vantaggi:
- Lamina multistrato costituita da due strati esterni di alluminio che offrono una forte barriera ai gas che penetrano attraverso le pareti della sacca
- Setti Thermogreen LB-2 a bassa perdita installati nel raccordo della valvola
- Chimicamente inerti con protezione dall′umidità e dalla luce
- Sconsigliato per VOC a bassi livelli di ppm a causa dei livelli di fondo (si raccomanda il film alternativo per i VOC SupelInert PVDF Tedlar)
- Sono disponibili due opzioni per la valvola: valvola con tappo a vite (SCV) e valvola con blocco in controfase (PLV).
- 4 formati: 1 L, 2 L, 5 L e 10 L
Note legali
Dispositivo per il campionamento dell'aria
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
How permeable are they? We are looking at storing hydrogen for 2/3 days in these bags. Is this viable ?
1 risposta-
Utile?
-
-
Do you sell the septa of these bags separately as well? The manual says septa can be replaced, and the bag reused even after the septum has too many punctures and doesn't seal properly anymore. If you do, I'd like to order septa only.
1 risposta-
Yes, the septa replacement product number is 29458-U. Please see the link below to access the replacement:
https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/29458uUtile?