Documenti fondamentali
Z186767
PVC stopcock
L 70 mm, bore 5 mm, connections O.D. 13 mm
Scegli un formato
1 EA
93,90 €
93,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
93,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
93,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Lunghezza
70 mm
Foro
5 mm
Diam. est. connessioni
13 mm
Descrizione generale
PVC stopcock for use with for 13 mm (1/2") tubing.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)