Documenti fondamentali
Z279099
Sigma-Aldrich
Tedlar® gas sampling bag
on/off, capacity, 3.8 L
Sinonimo/i:
Saint Gobain D1075011
Scegli un formato
1 EA
102,00 €
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
102,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
capacity 3.8 L
Confezionamento
pack of 1 ea
Lungh. × largh.
12 in. × 12 in.
Raccordi
on/off
Descrizione generale
  • EPA cited
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 2 mil thick bags made of Tedlar® PVDF fluoropolymer film for sampling gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Applications include sampling: carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon, and mercaptans.
Note legali
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)