Documenti fondamentali
30244-U
Supelco
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
25L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Sinonimo/i:
Tedlar® Gas Sampling Bag
Scegli un formato
5 EA
387,00 €
387,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
387,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
387,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Sacchetto in Tedlar® per campionamento di gas, pkg of 5 ea
Materiali
Tedlar® PVDF
Tedlar® PVDF film
agenzia
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Descrizione
SCV (Screw Cap Valve)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Confezionamento
pkg of 5 ea
tecniche
whole air sampling: suitable
Sacchetto: larg. × lung. × volume
18 in. (45.7 cm) × 24 in. (61 cm) × 25 L
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descrizione generale
Il Tedlar è raccomandato da diversi metodi EPA USA per il campionamento di VOC e composti dello zolfo. Il nostro Tedlar è una pellicola spessa 50 µm di qualità superiore perché inerte e impermeabile e protegge l′integrità del campione con buoni valori di recupero. La nostra valvola (PLV) di chiusura a pressione e il processo di saldatura a caldo dei bordi assicurano che i nostri campionatori siano robusti, a tenuta stagna e virtualmente privi di perdite anche nelle condizioni più gravose di campionamento e spedizione.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)